Få mere at vide
Gibco™ Freedom™ DG44 sæt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11380812
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11380812
Brand: Gibco™ A1373701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Freedom™ DG44 sæt
Gibco™ Freedom™ DG44 Kit er et letanvendeligt produkt fra start til slut til kloning og ekspression af rekombinante proteiner i dihydrofolatreduktase-deficiente (DHFR-) kinesiske hamsterovarieceller. De Gibco™ Freedom™ DG44 Kit indeholder komponenter til transfektion, ekspression, klondannelse og stabil cellelinjeselektion, alt sammen i et bekvemt pakket kit. De Gibco™ Freedom™ DG44 Kit leverer også en gennemprøvet værtscellelinje med forenklede kommercielle licensmuligheder.
  • Fleksibel kommerciel licensering uden behov for royalties
  • Gennemprøvet vært brugt i godkendte produkter og en bred vifte af proteiner
  • Komplet arbejdsgang, der kan tage dit gen af interesse fra transfektion til blyklon typisk på mindre end 6 måneder
  • Praktisk emballage til forenklet bestilling og
    opbevaring Kommerciel licensering, der er enkel, fleksibel og uden royalties
    Flere virksomheder leverer CHO (kinesisk hamsterovarie) stabil cellelinjeudviklingstjenester og produkter, der kræver årlige gebyrer under udvikling af dit terapeutiske protein. Derudover kan der kræves royalties på salget af dit terapeutiske protein ved kommercialisering. Gibco™ Freedom™ Kits giver dig de værktøjer, der gør det muligt for dig eller din CRO-udbyder at udvikle din stabile cellelinje til kun prisen for selve sættet. Efterhånden som du bevæger dig mod kommerciel brug, er en fleksibel licensstruktur tilgængelig uden royalties og arbejder for at holde det så enkelt som en engangsbetaling (fig. 1). For mere information om licensering, e-mail os på outlicensing@lifetech.com.
    Værtscellebaggrund med dokumenterede resultater
    DG44-celler har været et udvalg af videnskabsmænd i årtier til ekspression af IgG og adskillige blodproteiner. Proteinekspressionsniveauer kan variere betydeligt afhængigt af proteinklassen, dog er gram pr. liter-niveauer af IgG-ekspression blevet påvist under anvendelse af disse DG44-moderceller. Så du kan være sikker på, at hvis dit arbejde kræver brug af DG44-celler, vil de levere forventede proteinniveauer.
    Komplet, hurtig og effektiv arbejdsgang
    Gibco™ Freedom™ DG44 Kits komplette, gennemprøvede ’og fuldt integrerede workflow giver dig mulighed for at gå fra transfektion til blyklon typisk på mindre end 6 måneder, hvilket hjælper med at reducere hands-on time og krav til fuldtidsækvivalent (FTE) (fig. 2). Vi har implementeret en enkelt runde af MTX (methotrexat) amplifikation i protokollen, som i vores hænder gav op til 120 gange titerforbedring på mindre end 6 uger (fig. 3). Hele arbejdsgangen udføres i animalsk oprindelsesfrit (AOF) medium. Sættet har også følgende fordele:
  • Kloning af et eller to gener, der koder for dine protein(er) af interesse
  • Højeffektiv transfektion af DNA til DG44-celler (cGMP-banket)
  • Inkluderet flashdrev med indlæst manuel
    Adgang til Gibco™ Freedom™ Kit Support Hvis
    der er behov for specifik support ud over manualen, bedes du kontakte din account manager for at få en Process Science Manager konsultation. Derudover kan en af vores supportforskere tjekke ind hos dig for at sikre, at din oplevelse med sættet bliver så vellykket som muligt. For yderligere hjælp bedes du sende en e-mail til vores supportteam på GibcoServices@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring CD DG44 Medium: 2 °C til 8 °C, beskyttes mod lys
CD OptiCHO™ Medium: 2 °C til 8 °C, beskyttes mod lys
OptiPRO™ SFM: 2 °C til 8 °C, beskyttes mod lys
FreeStyle™ MAX reagens: 2 °C til 8 °C, må ikke nedfryses
Pluronic:™ F68 °15 C til °30
C DG44 (CHO ) cGMP Banked suspension dhfr (dihydrofolatreduktase) negative celler: flydende nitrogen
One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli:– 80 °C
pcDNA 3.3 TOPO™ TA Vector Kit: –5 °C til– 20 °C
pOptiVEC™ TOPO™ TA Vector Kit:– °5 C til–°
20™ –°–°C gentamicin: 5 C til 20 C
Produktlinje Freedom
Mængde 1 sæt