Få mere at vide
Euro Protection™ Freedite Low-Cut Sikkerhedssko
Beskrivelse
- Gangbro for vridningsstivhed.
- Polstring for tætsiddende pasform.
- Fås også med en ydersål, der er modstandsdygtig over for elektriske farer, efter anmodning (Reference: 9FEHH).
- Overdel i fuldnarvet læder, reflekterende kant bagpå.
- Åndbar 3D mesh foring.
- Udtagelig indersål i tekstil og skum.
- Komposit tåkappe.
- Ikke-metallisk (kompositstof) punkteringssikker sål.
- Mellemsål af indsprøjtet polyurethan.
- Polyurethan ydersål.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Liner materiale | Åndbar 3D mesh foring |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 46 |
| Sål funktioner | Udtagelig, tekstil- og skum-indersål, ikke-metallisk (kompositstof) punkteringssikker sål, indsprøjtet polyurethan-mellemsål, polyurethan-ydersål. |
| Sål materiale | Polyurethan, sammensat stof |
| Stil | Low (Lav) |
| Tå materiale | Komposit |
| Vægt (metrisk) | 563 g per sko i størrelse 8 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20345: 2011 |