Få mere at vide
Euro Protection™ Freedite High-Cut sikkerhedssko
Artikelnummer. 15785625
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15785625 48
15765615 36
15775615 37
15785615 38
15795615 39
15705625 40
15715625 41
15725625 42
15735625 43
15745625 44
15755625 45
15765625 46
15775625 47
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15785625 Leverandør Euro Protection™ Leverandørnr. 9FREH48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    521.10 DKK
    245.93 DKK / 1 par
    Spare 275.17 DKK
    52% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Euro Protection™ Freedite High-Cut sikkerhedssko er polstret for en behagelig, tætsiddende pasform og har en gangbro for stivhed og en sammensat tåkappe for sikkerhed.
  • Gangbro for vridningsstivhed.
  • Polstring for tætsiddende pasform.
  • Fås også med en ydersål, der er modstandsdygtig over for elektriske farer, efter anmodning (Reference: 9FEHH).
  • Overdel i fuldnarvet læder, reflekterende kant bagpå.
  • Åndbar 3D mesh foring.
  • Udtagelig indersål i tekstil og skum.
  • Komposit tåkappe.
  • Ikke-metallisk (kompositstof) punkteringssikker sål.
  • Mellemsål af indsprøjtet polyurethan.
  • Polyurethan ydersål.
Tekniske data
Farve Sort
Liner materiale Åndbar 3D mesh foring
Materiale Læder
Størrelse 48
Sål funktioner Udtagelig, tekstil- og skum-indersål, ikke-metallisk (kompositstof) punkteringssikker sål, indsprøjtet polyurethan-mellemsål, polyurethan-ydersål.
Sål materiale Polyurethan, sammensat stof
Stil Høj
Tå materiale Komposit
Vægt (metrisk) 602 g per sko i størrelse 8
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345: 2011