Få mere at vide
Hanna Instruments™ Free Chlorine Standards Kit
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Free chlorine determination |
| Til brug med (udstyr) | HI 93701 and HI 93711 Free Chlorine Meters |
| Inkluderer | 4 sealed cuvets of free chlorine standard |
| Antal prøver | 4 |
| Mængde | 1 sæt |
| Rækkevidde | 0, 0.25, 0.50 and 1.0mg/L (ppm) |
| Type | Calibration standard |