Få mere at vide
Fraxinellone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fraxinellone |
| CAS | 28808-62-0 |
| Molekylær formel | C14 H16 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-(3-furanyl)-3a,4,5,6-tetrahydro-3a,7-dimethyl-, (3R,3aR)-, 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-(3-furanyl)-3a,4,5,6-tetrahydro-3a,7-dimethyl-, (3R-cis)-, Phthalide, 3-(3-furyl)-3a,4,5,6-tetrahydro-3a,7-dimethyl- (8CI), (3R,3aR)-3-(3-Furanyl)-3a,4,5,6-tetrahydro-3a,7-dimethyl-1(3H)-isobenzofuranone, Fraxinellone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O3/c1-9-4-3-6-14(2)11(9)13(15)17-12(14)10-5-7-16-8-10/h5,7-8,12H,3-4,6H2,1-2H3/t12-,14+/m0/s1 |
| SMIL | CC1=C2C(=O)O[C@@H](c3cocc3)[C@]2(C)CCC1 |
| IUPAC navn | (3R,3aR)-3-(furan-3-yl)-3a,7-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2-benzofuran-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.28 |
| Formel vægt | 232.1099 |