Få mere at vide
FRAX597, MedChemExpress
Beskrivelse
FRAX597 is a potent group I p21-activated Kinases (PAKs) inhibitor with IC50 of 8, 13 and 19 nM for PAK1, 2 and 3.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FRAX597 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1286739-19-2 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H28ClN7OS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (25.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C(C2=CC=C(C3=CN=CS3)C=C2Cl)=CC4=CN=C(NC5=CC=C(N6CCN(C)CC6)C=C5)N=C4N1CC |
| Vis mere |