missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

FRAX1036, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490258
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490258 5 mg 5mg
16457798 10 mg -
16437636 100 mg -
16423757 50 mg -
16421829 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16490258 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY195385mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress FRAX1036 is a PAK inhibitor with Kis of 23.3 nM, 72.4 nM, and 2.4 μM for PAK1, PAK2 and PAK4, respectively.

FRAX1036 is a PAK inhibitor with Kis of 23.3 nM, 72.4 nM, and 2.4 μM for PAK1, PAK2 and PAK4, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale FRAX1036
Fysisk form Solid
CAS 1432908-05-8
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H32ClN7O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 5.3 mg/mL (10.23 mM; Need warming)
SMIL O=C1C(C2=CC=C(C3=NC(C)=CN=C3)C=C2Cl)=CC4=CN=C(NCCC5CCN(C)CC5)N=C4N1CC
Molekylvægt (g/mol) 518.05
Formel vægt 518.05
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.