Få mere at vide
UVP Lampe til opdagelse af bedrageri
Artikelnummer. 11868010
Bølgelængde:
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11868010
Brand: UVP 95016402
Kun null tilbage
Tekniske data
Watt 4 W
Bølgelængde 365 nm
Højde (metrisk) 114 mm
Model- SL-2M
Bredde (metrisk) 165 mm
Produkttype Lampe til opdagelse af bedrageri