Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rammer og kasketter til Immuno Standard moduler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4555273
Farve:
Hvid
Klar
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Produkttype:
Ramme
Strip Cap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 180
Pakke med 60
Artikelnummer. 10224551
Brand: Thermo Scientific™ 430082
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsæt og fjern nemt strimmelplader med solide moduler ved at bruge disse rammer og hætter til immunostandardmoduler.
Indsæt og fjern nemt strimmelplader med solide moduler ved at bruge Thermo Scientific™ Rammer og kasketter til Immuno Standard moduler.
  • Polyethylen, stabelbar ramme er mærket til lågorientering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Strip plade
Array 1 x 8
Emballage 180 Sager, 60 Pk.
Farve Klar
Produkttype Strip Cap
Materiale Polyethylen
Antal Wells 8
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 180
nr. pr. pakke 60
Pladekompatibilitet Immuno Standard moduler
Mængde 80/Cs.