Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rammer og kasketter til Immuno Standard moduler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10684022
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Produkttype:
Ramme
Strip Cap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 180
Pakke med 5
Pakke med 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Produkttype Pakningsstørrelse
10684022 Klar Steril Strip Cap Pakke med 120
10224551 Klar Ikke steril Strip Cap Pakke med 180
12624920 Klar Ikke steril Strip Cap Pakke med 60
10524811 Hvid Ikke steril Ramme Pakke med 60
12601350 Hvid Ikke steril Ramme Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10684022 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 430805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 DKK
    1193.76 DKK / Pakke med 120
    Spare 91.24 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 24-06-2027
Læg i indkøbskurv
Indsæt og fjern nemt strimmelplader med solide moduler ved at bruge disse rammer og hætter til immunostandardmoduler.
Indsæt og fjern nemt strimmelplader med solide moduler ved at bruge Thermo Scientific™ Rammer og kasketter til Immuno Standard moduler.
  • Polyethylen, stabelbar ramme er mærket til lågorientering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Strip plade
Array 1 x 8
Emballage 2 Pk.
Farve Klar
Produkttype Strip Cap
Materiale Polyethylen
Antal Wells 8
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 120
nr. pr. pakke 2
Pladekompatibilitet Immuno Standard moduler
Mængde 120/Cs.