Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rammer og kasketter til Immuno Standardmoduler, Immulon, Ramme til 1x12
Beskrivelse
Indsæt og fjern nemt strimmelplader med solide moduler ved at bruge Thermo Scientific™ Rammer og kasketter til Immuno Standard moduler.
- Polyethylen, stabelbar ramme er mærket til lågorientering
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Oversigt | Ramme til Immulon moduler (1 x 12) |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 10 Pk., 10 Sager |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Ramme |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. sag | 10 |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Vis mere |