Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rammer og tilbehør til Immuno Brydbare moduler, BreakApart ramme
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10585211
Skift visning
Produkttype:
Ramme
nr. pr. pakke:
5
50
nr. pr. sag:
50
60
Pladekompatibilitet:
Immuno Standard moduler
Nunc C8 Brydelige Moduler
Nunc C8 brudbare moduler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype nr. pr. pakke nr. pr. sag Pladekompatibilitet Pakningsstørrelse
10585211 Ramme 5 60 Nunc C8 brudbare moduler Pakke med 60
10524641 Ramme 5 60 Immuno Standard moduler Pakke med 60
10733316 Ramme 50 50 Nunc C8 Brydelige Moduler Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10585211 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 431615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 DKK
    675.88 DKK / Pakke med 60
    Spare 34.12 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Bruge Thermo Scientific™ Rammer og tilbehør til Immuno Brydbare moduler med Nunc™ C8 brudbare moduler.
Bruge Thermo Scientific™ Rammer og tilbehør til Immuno Brydbare moduler med Nunc™ C8 brudbare moduler. Disse rammer inkluderer værktøjer til at lette fjernelse af strimlerne.
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Strip plade
Oversigt Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater
Array 8 x 12
Emballage 60 Sager, 5 Pk.
Farve Hvid
Produkttype Ramme
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Well Shape Buede kanter, flad bund (C-brønd)
Til brug med (applikation) Til fastfase-immunoassays
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 5
Pladekompatibilitet Nunc C8 brudbare moduler