Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rammer og tilbehør til Immuno Brydbare moduler, BreakApart ramme
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10524641
Skift visning
Produkttype:
Ramme
nr. pr. pakke:
5
50
nr. pr. sag:
50
60
Pladekompatibilitet:
Immuno Standard moduler
Nunc C8 Brydelige Moduler
Nunc C8 brudbare moduler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype nr. pr. pakke nr. pr. sag Pladekompatibilitet Pakningsstørrelse
10524641 Ramme 5 60 Immuno Standard moduler Pakke med 60
10585211 Ramme 5 60 Nunc C8 brudbare moduler Pakke med 60
10733316 Ramme 50 50 Nunc C8 Brydelige Moduler Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10524641 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 465404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.98 DKK
    676.80 DKK / Pakke med 60
    Spare 84.18 DKK
    11% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ Rammer og tilbehør til Immuno Brydbare moduler med Nunc™ C8 brudbare moduler.
Bruge Thermo Scientific™ Rammer og tilbehør til Immuno Brydbare moduler med Nunc™ C8 brudbare moduler. Disse rammer inkluderer værktøjer til at lette fjernelse af strimlerne.
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Strip plade
Oversigt Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater
Emballage 10 Pk., 60 Sager
Farve Hvid
Produkttype Ramme
Materiale ABS-plast
Well Shape Buede kanter, flad bund (C-brønd)
Til brug med (applikation) Til fastfase-immunoassays
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 5
Pladekompatibilitet Immuno Standard moduler
Mængde 60/Cs.