Få mere at vide
Gilson™ Brøksamler FC204
Artikelnummer. 16646145 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Type:
Med højtryksventil
Med lavtryksventil
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
16646145 Med lavtryksventil -
16656145 Med højtryksventil Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16646145 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 171041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67660.00 DKK
    56967.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 10692.16 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
FC 204 fraktionssamleren er en kompakt fraktionssamler med stor leje med stor kapacitet, der er i stand til at håndtere reagensglas, hætteglas og op til otte mikroplader med lav eller dyb brønd. Fraktioner kan opsamles efter dråbe, peak eller tid, og opsamleren kan bruges med ethvert HPLC-system.
  • Kan tilpasses til mange indsamlingsstrategier. Indsaml prøver efter peak, drop eller tid ved hjælp af FC 204 fraktionssamleren.
  • Tilføj op til ti programmerbare tidsvinduer for kun at indsamle det, du ønsker, og eliminer tomrumsvolumener, ækvilibreringsvolumener og toppe uden interesse.
  • I peak mode overvåger solfangeren et detektorsignal, der identificerer peaks ved hjælp af en adaptiv hældningsalgoritme eller en specificeret millivolt-tærskel.
  • 3-vejs afledningsventilen forhindrer kontaminering af fraktioner. Multisøjleadaptere giver mulighed for opsamling fra op til 18 separate kanaler.
  • Let at betjene Med det brugervenlige tastatur er opsætning og selvstændig betjening forenklet. Opsamleren kan også styres via en pc ved hjælp af TRILUTION™ LC software.
  • Ved hjælp af kontaktsignaler kan FC 204 tilsluttes ethvert HPLC-system.
Tekniske data
Type Med lavtryksventil
Spænding 110/220 V