Få mere at vide
Gilson™ Fraktionsopsamler
Artikelnummer. 16626145 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Spænding:
110/220 V
Artikelnummer. Spænding
16626145 110/220 V
1 options
Artikelnummer. 16626145 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 171011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52845.00 DKK
    37514.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 15330.41 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Den kompakte FC 203B fraktionssamler med lavere kapacitet opsamler prøver baseret på tid, fald eller peak, hvilket gør den til et valg til en række LC-applikationer.
  • Opsamleren rummer en bred vifte af opsamlingsbeholdere, inklusive mikroplader, hætteglas og rør og kan bruges med ethvert HPLC-system.
  • Vælg mellem peak-, drop- eller tidsopsamlingsmuligheder med FC 203B Fraction Collector.
  • I peak-tilstand overvåger FC 203B et detektorsignal og identificerer peaks ved hjælp af enten en adaptiv-slope-algoritme eller en specificeret millivolt-tærskel.
  • Med op til ti programmerbare tidsvinduer til brug, indsaml kun det, du ønsker, og kasser kolonnens tomrumsvolumen, toppe af ingen interesse og ækvilibreringsvolumener.
  • Multisøjleadaptere er tilgængelige til opsamling af op til 18 separate kanaler, og en valgfri 3-vejs omledningsventil forhindrer kontaminering af opsamlede fraktioner.
  • Forenklet betjening Det indbyggede, brugervenlige tastatur gør opsætning og betjening enkel og i stand til at interagere med ethvert HPLC-system via kontaktsignaler.
  • Eller styr systemet via din pc med TRILUTION™ LC software.
Tekniske data
Type Uden ventil
Oversigt FC203B
Spænding 110/220 V