Få mere at vide
Cytiva Fraktionsopsamler model Frac30
Artikelnummer. 15279764 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Akta Start Rensningssystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15279764 Akta Start Rensningssystem Hver
1 options
Artikelnummer. 15279764 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29023051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14800.00 DKK
    13612.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1188.00 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Bruges som opsamler af runde fraktioner. Fraktionsopsamleren model Cytiva Frac30 giver dig mulighed for at opsamle op til 30 fraktioner.
  • Styres via AKTA-proteinoprensningssystemets skærm med berøringsfølsom skærm
  • Kan også styres ved hjælp af UNICORN-startsoftware via computeren
  • Saml op til 30 fraktioner
  • Understøtter fire reagensglasstørrelser fra 1,5 ml til 15 ml
  • Fraktioner kan opsamles i volumener fra 0,5 ml til 15 ml
  • Hele fraktionsopsamlerstativet kan flyttes efter behov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fraktionsopsamler
Til brug med (udstyr) Akta Start Rensningssystem