Få mere at vide
Uvex™ FR Langærmet skjorte 8907-Grå
Artikelnummer. 17207091 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17207091 Større
17217091 X-Large
17227091 2X-stor
17237091 3X-Large
17277081 X-Small
17287081 Lille
17297081 Medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17207091 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8979811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00 DKK
    720.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.69 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne antistatiske langærmede poloshirt beskytter dens bærer mod farerne ved varme og flammer. Vær dog opmærksom på, at denne beskyttelsesbeklædning altid skal bruges som jakkesæt i kombination med jakke og bukser eller dungarees.
  • Polo skjorte
  • Materiale: 54% modacryl / 45% bomuld, 1% antistatiske fibre ca. 190 g/m²
  • Langærmet poloshirt til beskyttelse mod varme og flammer med høj bærekomfort og en ekstra antistatisk beskyttelse.
  • Drejekrave med broderet flamme, front med skjulte plastik trykknapper, bærestykke foran med kryds, lange ærmer med strik manchetter
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Dette beskyttelsestøj skal altid bæres som et jakkesæt i kombination med jakke og dungaree / bukser
  • Certificeret i henhold til: EN ISO 11612 A1,B1,C1 EN 1149-5
  • Størrelser: XS - 3XL
  • Plejevejledning: 75 °C vaskbar, klor umulig, strygning: II point, renseri: P, tørretumbler umulig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Større
Køn Mænds
Materiale Modacrylic Blanding
Farve Grå
Hals stil Krave
Ærmestil Langærmet
Lukketype Trykknapper
Engangs Genanvendelig
Produkttype Varme- og brandbestandige skjorter
Tykkelse 190 g/m²