Få mere at vide
FR 900098 Monosodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FR 900098 Monosodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO5P.Na/c1-5(7)6(8)3-2-4-12(9,10)11;/h8H,2-4H2,1H3,(H2,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 219.0273 |
| Procent renhed | >95% |