missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

FR 180204, MedChemExpress

Artikelnummer. 16471287
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16471287 50 mg
16495048 10 mg
16437777 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16471287 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12275

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress FR 180204 is an ATP-competitive and selective ERK inhibitor. FR 180204 inhibits ERK1 and ERK2 with IC50s of 0.51 μM (Ki=0.31 μM) and 0.33 μM (Ki=0.14 μM), respectively.

FR 180204 is an ATP-competitive and selective ERK inhibitor. FR 180204 inhibits ERK1 and ERK2 with IC50s of 0.51 μM (Ki=0.31 μM) and 0.33 μM (Ki=0.14 μM), respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale FR 180204
Fysisk form Solid
CAS 865362-74-9
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H13N7
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (152.75 mM)
SMIL NC1=NNC2=NN=C(C3=C4C=CC=CN4N=C3C5=CC=CC=C5)C=C21
Molekylvægt (g/mol) 327.34
Formel vægt 327.34
Procent renhed 99.47%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.