Få mere at vide
FR 180204, MedChemExpress
Beskrivelse
FR 180204 is an ATP-competitive and selective ERK inhibitor. FR 180204 inhibits ERK1 and ERK2 with IC50s of 0.51 μM (Ki=0.31 μM) and 0.33 μM (Ki=0.14 μM), respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FR 180204 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 865362-74-9 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H13N7 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (152.75 mM) |
| SMIL | NC1=NNC2=NN=C(C3=C4C=CC=CN4N=C3C5=CC=CC=C5)C=C21 |
| Vis mere |