missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ FPS ZM1
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18797156
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18797156 10 mg
18735846 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18797156 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6237/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High affinity antagonist of RAGE

FPS ZM1 is a high affinity antagonist of the receptor for advanced glycation end products (RAGE) (Ki = 25 nM). Blocks Aβ binding to the V domain of RAGE and inhibits Aβ40- and Aβ42-induced cellular stress in RAGE-expressing cells in vitro and in the mouse brain in vivo. Blocks β-secretase activity, Aβ production, microglia activation and neuroinflammation in vivo. BBB permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-N-cyclohexyl-N-(phenylmethyl)benzamide
CAS 945714-67-0
Analyseprocentområde >99%
Mængde 10 mg
Molekylær formel C20H22ClNO
Formel vægt Observed MW: 327.85
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.