missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

FPS-ZM1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491286
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491286 200 mg
16460218 5 mg
16443727 50 mg
16427758 10 mg
16407616 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16491286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19370

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress FPS-ZM1 is a high-affinity RAGE inhibitor with a Ki of 25 nM.

FPS-ZM1 is a high-affinity RAGE inhibitor with a Ki of 25 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale FPS-ZM1
Fysisk form Solid
CAS 945714-67-0
Farve White
Mængde 200 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22ClNO
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (305.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL ClC1=CC=C(C(N(C2CCCCC2)CC3=CC=CC=C3)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 327.85
Formel vægt 327.85
Procent renhed 99.37%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.