Få mere at vide
FPR Agonist 43, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483767
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483767 50 mg -
16460278 5 mg 5mg
16427818 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483767 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19574
MedChemExpress FPR Agonist 43 (compound 43) is a dual formyl peptide receptor 1 (FPR1) and formyl peptide receptor 2 (FPR2)/ALX agonist.
FPR Agonist 43 (compound 43) is a dual formyl peptide receptor 1 (FPR1) and formyl peptide receptor 2 (FPR2)/ALX agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FPR Agonist 43
Fysisk form Powder
CAS 903895-98-7
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H21ClN4O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (324.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(NC1=C(C(C)C)N(C)N(C2=CC=CC=C2)C1=O)NC3=CC=C(Cl)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 384.86
Formel vægt 384.86
Procent renhed 97.12%