Få mere at vide
VACUUBRAND™ FPM spydforseglingssæt
Artikelnummer. 10661531 Shop alle Vacuubrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
16 x 18 x 5 mm
20 x 25 x 5 mm
25 x 28 x 5 mm
40 x 42 x 5 mm
50 x 55 x 5 mm
Artikelnummer. 10661531
Brand: VACUUBRAND™ 20660137
Kun null tilbage
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 40 x 42 x 5 mm
Til brug med (applikation) Til små flanger KF
Materiale FPM
Mængde 1 stk.
Type Tætningsring