Få mere at vide
Tocris Bioscience™ FPL 64176
Artikelnummer. 18035992
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18035992 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18035992 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1403/10
Potent CaV1.x activator
Potent activator of L-type Ca2+ channels (EC50 = 16 nM). 40-fold more potent than Bay K 8644 (Cat. No. 1544) as a positive inotrope in guinea pig atria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120934-96-5
Molekylær formel C22H21NO3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FPL 64176
Mængde 10 mg
Formel vægt 347.41
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 347.414