Få mere at vide
FPA 124, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001445
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001445
Brand: Tocris Bioscience 2926/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Akt/PKB inhibitor
Akt/PKB inhibitor (IC50 = 100 nM) that interacts with the PH and kinase domains. Inhibits cell proliferation in various cancer cell lines in vitro and decreases NF-κB activity and tumor load in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 902779-59-3
Molekylær formel C11H9Cl2CuN3O2S
Molekylvægt (g/mol) 381.718
InChI nøgle HZRXQEVFXXQYFS-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dichloro[(2Z)-2-[(4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl)methylene]hydrazinecarbothioamide copper complex
PubChem CID 102586612
IUPAC navn dichlorocopper;[(4-oxochromen-3-yl)methylideneamino]thiourea
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=NNC(=S)N.Cl[Cu]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FPA 124
Mængde 10 mg
Formel vægt 381.73
Procent renhed >98%