Få mere at vide
FP-biotin (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30401376
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401376 1 mg
30392398 2.5 mg
30395502 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7554001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 259270-28-5
Molekylær formel C27H50FN4O5PS
Molekylvægt (g/mol) 592.75
Synonym [10-[[5-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]pentyl]amino]-10-oxodecyl]phosphonofluoridic Acid Ethyl Ester, 10-Fluoroethoxyphosphinyl-N-biotinamidopentyldecanamide
IUPAC navn ethyl (10-oxo-10-((5-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)pentyl)amino)decyl)fosfonfluoridat.
SMIL O=C(N1)N[C@@]2([H])[C@]1([H])CS[C@H]2CCCCC(NCCCCCNC(CCCCCCCCCP(OCC)(F)=O)=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FP-Biotin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C27H50FN4O5PS/c1-2-37-38(28,36)20-14-7-5-3-4-6-9-16-24(33)29-18-12-8-13-19-30-25(34)17-11-10-15-23-26-22(21-39-23)31-27(35)32-26/h22-23,26H,2-21H2,1H3,(H,29,33)(H,30,34)(H2,31,32,35)/t22-,23-,26-,38?/m0/s1
Formel vægt 592.32
Procent renhed >95%