Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Sæt
Artikelnummer. 11500597
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11500597 1 sæt Hver
1 options
Indeholder natriumazid og formaldehyd
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11500597 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00552300
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder natriumazid og formaldehyd
Formuleret og optimeret til farvning med antistoffer mod transkriptionsfaktorer og nukleare proteiner (f.eks. Foxp3 og Ki-67), cytokiner og kemokiner
Foxp3 Transcription Factor Staining Buffer Set er formuleret og optimeret til farvning med antistoffer mod transkriptionsfaktorer og nukleære proteiner, såsom Foxp3 og Ki-67, samt cytokiner og kemokiner.
For din bekvemmelighed har vi stillet disse protokoller til rådighed for forberedelse af dine prøver til intracellulær antigendetektion på et flowcytometer.
Rapporteret anvendelse
Intracellulær farvning efterfulgt af flowcytometrisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 1 sæt
Reagenstype Fikseringsfortynder, fikseringsreagens, permeabiliseringsfortynder, permeabiliseringsreagens
Produktlinje eBioscience
Produkttype Farvningsbuffer
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Set
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methanol