Få mere at vide
FOXL2 Antibody (FOXL2/7989R), PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18611614 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18611614 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18611614 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP320964PCP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FOXL2 Monoclonal antibody specifically detects FOXL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen FOXL2
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon FOXL2/7989R
Konjugeret PerCP
Formulering PBS
Gene Alias BPES, BPES1PINTO, forkhead box L2, forkhead box protein L2, forkhead transcription factor FOXL2, PFRK, POF3
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human FOXL2 protein
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Epigenetics
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 668
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Produktlinje Novus