Få mere at vide
FOXD3 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen FOXD3
Koncentration 1500 μg/mL
Applikationer Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30234393
Dokumentvisning
Proteintech
27878-1-AP-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30237591
Dokumentvisning
Proteintech
27878-1-AP-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The FOXD3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FOXD3. This antibody recognizes human antigen. The FOXD3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
FOXD3
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1500 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
27022
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater