Få mere at vide
Brannan Firevejs timer og ur
Artikelnummer. 17767349
Skift visning
Tidsområde:
99 timer. 99 min.
Artikelnummer. Tidsområde
17767349 99 timer. 99 min.
1 options
Artikelnummer. 17767349 Leverandør Brannan Leverandørnr. 28/220/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.40 DKK
    74.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.90 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Fire timere i én kompakt enhed med 12/24 ur
  • 99 timer, 99 minutter timertæller
  • Tæl op og ned
  • Tælleren fortsætter automatisk med at tælle op, når nedtællingstiden er nået
  • Stort, letlæseligt display
  • Komplet med ophængskrog, magnetisk ryg og stativ
  • Batteri og instruktioner medfølger
Tekniske data
Produkttype 4-vejs timer og ur
Tidsområde 99 timer. 99 min.
Alarmer Hørbar
Nøjagtighed ±30 sekunder/måned
Opløsning Sekunder
Vise LCD
Inkrementer Sekunder
Batteritype AAA
Farve Hvid
Vægt (engelsk) 0.23 lb.
Vægt (metrisk) 102.5 g