Få mere at vide
Buerkle™ Firesidet spand
Artikelnummer. 10127331 Shop alle Bürkle produkter
Artikelnummer. 10127331
Brand: Buerkle™ 23500140
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skovl til transport af omfangsrigt gods. Sparer plads, robust, nem at bære, fås med låg.
  • PE, gennemsigtig
  • Gradering 500 ml, op til 12 l
  • Med robust håndtag af PE
  • Indhold lige til toppen 14 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gradueringer Ja
Farve Klarhed
Håndtag Materiale Polyethylen
Højde (metrisk) 290 mm
Længde (metrisk) 280 mm
Mængde 1 stk.
Form Firesidet
Bredde (metrisk) 280 mm