Få mere at vide
Watson-Marlow 314DW pumpehoved
Artikelnummer. 12476340
Skift visning
Til brug med:
323 serie peristaltiske pumper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
12476340 323 serie peristaltiske pumper Hver
1 options
Artikelnummer. 12476340 Leverandør Watson-Marlow Leverandørnr. 033.4451.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4055.00 DKK
    3114.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 940.98 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
300 serie pumpehoveder. Flip-top pumpehoveder til kontinuerlig slange til flowhastigheder til 3 l/min. Kan forlænges op til 6 flowkanaler.
  • 300-serien kombinerer ydeevne, praktisk og design. Med sit ikoniske flip-top-design er det et industristandard OEM-produkt inden for medicinsk udstyr, bioteknologi og diagnostiske applikationer og også meget populært i mange andre applikationer.
  • Urkassemateriale: Glasfyldt polypropylen, IXEF (Polyarylamide) og rustfrit stål
  • Rotormateriale: Elektroløst nikkelbelagt hærdet stål og glasfyldt Nylon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med 323 serie peristaltiske pumper
Antal ruller 4
Type Pumpehoved