Få mere at vide
Labconco™ Fire-receptable Power Strip
Artikelnummer. p-4393947 Shop alle Labconco Corporation produkter
Strømstyrke:
2 A
Inkluderer:
4 beholdere
Produkttype:
Europæisk Power Strip
Spænding:
250 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11994809
Brand: Labconco™ 5290400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for elektriske stikkontakter til tilslutning af instrumenter og udstyr
  • Electrical power extender for connecting equipment and instruments
  • North American electrical configuration
  • Adds four electrical receptacles
Tekniske data
Produkttype Europæisk Power Strip
Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr
Spænding 250 V
Strømstyrke 2 A
Til brug med (applikation) At levere elektriske stikkontakter til tilslutning af instrumenter og udstyr
Inkluderer 4 beholdere
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg