Få mere at vide
Labconco™ Fire-receptable Power Strip
Shop alle Labconco Corporation produkter
Strømstyrke:
2 A
Inkluderer:
4 beholdere
Produkttype:
Europæisk Power Strip
Spænding:
250 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Electrical power extender for connecting equipment and instruments
- North American electrical configuration
- Adds four electrical receptacles
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Europæisk Power Strip |
| Til brug med (udstyr) | Elektrisk udstyr |
| Spænding | 250 V |
| Strømstyrke | 2 A |
| Til brug med (applikation) | At levere elektriske stikkontakter til tilslutning af instrumenter og udstyr |
| Inkluderer | 4 beholdere |
| Vægt (engelsk) | 1 lb. |
| Vægt (metrisk) | 0.5 kg |