Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Fire-halset rundbundet kolber
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12392 og udover DIN-standard
- Med 3 parallelle sidehalse
- Med koniske slebne samlinger
- Med inskriptionslabel
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Midterhals - NS 45/40, Sidehalser - NS 29/32 |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produkttype | Reaktionskolber |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 131 mm |