Få mere at vide
Four elements solution - Ca, Mg, K, Na for ICP/MS 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Four Elements |
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Ca,Mg,K,Na |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1000 mg/L |
| Type | ICP/MS Kalibreringsmulti-element Standardløsning |
| Element | Ca, Mg, K, Na |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 2% HNO3 |
| Mængde | 100 ml |