missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fosthietan, TRC

Artikelnummer. 30133737
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133737 250 mg
18012040 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133737 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF730000250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 21548-32-3
Molekylær formel C6 H12 N O3 P S2
Molekylvægt (g/mol) 241.27
Synonym Imidocarbonic acid, phosphonodithio-, cyclic methylene P,P-diethyl ester (8CI), Phosphoramidic acid, 1,3-dithietan-2-ylidene-, diethyl ester (9CI), 1,3-Dithietane, phosphoramidic acid deriv., AC 64475, CL 64475, Fosthietan, Geofos, Nematak
IUPAC navn N-diethoxyphosphoryl-1,3-dithietan-2-imine
SMIL CCOP(=O)(OCC)N=C1SCS1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fosthietan
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12NO3PS2/c1-3-9-11(8,10-4-2)7-6-12-5-13-6/h3-5H2,1-2H3
Formel vægt 240.9996
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.