Få mere at vide
Fosthiazate, TRC
Artikelnummer. 30041073
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041073 50 mg
30040715 1 g
30004295 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041073 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF74580050MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98886-44-3
Molekylær formel C9 H18 N O3 P S2
Molekylvægt (g/mol) 283.35
Synonym Phosphonothioic acid, (2-oxo-3-thiazolidinyl)-, O-ethyl S-(1-methylpropyl) ester (9CI), Fosthiazate, IKI 1145, Nemathorin, S-sec-Butyl O-ethyl (2-oxo-3-thiazolidinyl)phosphonothioate, S-sec-Butyl O-ethyl (2-oxo-3-thiazolidinyl)phosphonothiolate
IUPAC navn 3-[butan-2-ylsulfanyl(ethoxy)phosphoryl]-1,3-thiazolidin-2-one
SMIL CCOP(=O)(SC(C)CC)N1CCSC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosthiazate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H18NO3PS2/c1-4-8(3)16-14(12,13-5-2)10-6-7-15-9(10)11/h8H,4-7H2,1-3H3
Formel vægt 283.0466
Procent renhed >95%