missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fosphenytoin disodium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16484617
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484617 50 mg 50mg
16493806 25 mg -
16441128 5 mg -
16428796 100 mg -
16428718 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16484617 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1657A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Fosphenytoin sodium is a phenytoin prodrug with similar anticonvulsant properties.

Fosphenytoin sodium is a phenytoin prodrug with similar anticonvulsant properties.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fosphenytoin disodium
CAS 92134-98-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H13N2Na2O6P
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (246.16 mM)
SMIL O=C1N(COP(O[Na])(O[Na])=O)C(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N1)=O
Molekylvægt (g/mol) 406.24
Formel vægt 406.24
Procent renhed 99.93%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.