Få mere at vide
Fosmidomycin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosmidomycin Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7O4P.Na/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);/q;+1/p-1/t2-,3+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 159.9901 |
| Procent renhed | >95% |