Få mere at vide
Fosinoprilat Acyl-b-D-Glucuronide, TRC
Artikelnummer. 30391747
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30391747 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30391747 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7278205MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosinoprilat Acyl-beta-D-Glucuronide
CAS 113411-09-9
Molekylær formel C29H42NO11P
Mængde 5 mg
Synonym trans-4-Cyclohexyl-1-[[hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline beta-D-Glucopyranuronosyl Ester
InChI formel InChI=1S/C29H42NO11P/c31-22(17-42(38,39)14-8-7-11-18-9-3-1-4-10-18)30-16-20(19-12-5-2-6-13-19)15-21(30)28(37)41-29-25(34)23(32)24(33)26(40-29)27(35)36/h1,3-4,9-10,19-21,23-26,29,32-34H,2,5-8,11-17H2,(H,35,36)(H,38,39)/t20-,21+,23+,24+,25-,26+,29+/m1/s1
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)[C@@H]2C[C@H](CN2C(=O)CP(=O)(O)CCCCc3ccccc3)C4CCCCC4)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(2S,4S)-4-cyclohexyl-1-[2-[hydroxy(4-phenylbutyl)phosphoryl]acetyl]pyrrolidine-2-carbonyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 611.62
Formel vægt 611.2495