missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fosinopril USP Related Compound H, Mikromol™
Beskrivelse
Fosinopril USP Related Compound H
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-phenylbutyl phosphonic acid |
| CAS | 46348-61-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-phenylbutyl phosphonic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H15 O3 P |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (4-Phenylbutyl)phosphonic Acid, P-(4-Phenylbutyl)phosphonic Acid, Phosphonic acid, (4-phenylbutyl)- (9CI), 4-Phenylbutylphosphonic acid, Fosinopril Related Compound H |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15O3P/c11-14(12,13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H2,11,12,13) |
| SMIL | OP(=O)(O)CCCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 4-phenylbutylphosphonic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?