Få mere at vide
Fosinopril Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosinopril sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30+,39-;/m1./s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 585.2831 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |