Få mere at vide
Fosinopril Sodium, Mikromol™
Artikelnummer. 30049800
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049800 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049800 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0645.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fosinopril Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosinopril sodium
CAS 88889-14-9
Analyt- eller komponentnavne Fosinopril sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C30 H45 N O7 P . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (4S)-4-Cyclohexyl-1-[[(R)-[(1S)-2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline, sodium salt, [1[S*(R*)],2alpha,4beta]-4-Cyclohexyl-1-[[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline, sodium salt, Acecor, Eosinopril, Fosinopril sodium, Monopril, SQ 28555, Secorvas, Staril
InChI formel InChI=1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30-,39-;/m1./s1
SMIL [Na+].CCC(=O)O[C@H](O[P@](=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)N2C[C@@H](C[C@H]2C(=O)[O-])C3CCCCC3)C(C)C
IUPAC navn sodium;(2S,4S)-4-cyclohexyl-1-[2-[[(1R)-2-methyl-1-propanoyloxypropoxy]-(4-phenylbutyl)phosphoryl]acetyl]pyrrolidine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 585.64
Mængde 250 mg
Formel vægt 585.2831 g/mol