Få mere at vide
Fosfructose trisodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485066
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485066 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16485066 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY106950A
MedChemExpress Fosfructose trisodium (Diphosphofructose trisodium;Esafosfan trisodium;FDP trisodium) is a cytoprotective natural sugar phosphate for the potential treatment of cardiovascular ischemia, sickle cell anemia and asthma. It acts by stimulating anaerobic glycolysis which generates adenosine triphosphate under ischemic conditions.
Fosfructose trisodium (Diphosphofructose trisodium
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfructose trisodium
Fysisk form Solid
CAS 38099-82-0
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H11Na3O12P2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Diphosphofructose trisodiumEsafosfan trisodiumFDP trisodium
Opløselighedsinformation H2O : 150 mg/mL (369.40 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H](C(COP(O)(O[Na])=O)=O)[C@@H]([C@@H](COP(O[Na])(O[Na])=O)O)O
Molekylvægt (g/mol) 406.06
Formel vægt 406.06
Procent renhed 99.0%