Få mere at vide
Fosfomycin Dinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30007277
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007277 1 g
30011296 10 g
17964255 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7275001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26016-99-9
Molekylær formel C3 H5 O4 P . 2 Na
Molekylvægt (g/mol) 182.02
Synonym Fosfomycin sodium, Disodium (2R,3S)-(3-methyloxiran-2-yl)phosphonate
IUPAC navn disodium; [(2R,3S)-3-methyloxiran-2-yl]-dioxido-oxo-λ^{5}-fosfan
SMIL [Na+].[Na+].C[C@@H]1O[C@@H]1P(=O)([O-])[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfomycin Disodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H7O4P.2Na/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+;;/m0../s1
Formel vægt 181.9721
Procent renhed >95%