Få mere at vide
Fosfomycin Calcium, TRC
Artikelnummer. 30011906
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011906 1 g
30008731 100 mg
30004695 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011906 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7275081G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26016-98-8
Molekylær formel C3 H5 O4 P . Ca
Molekylvægt (g/mol) 176.12
Synonym Phosphonic acid, (1,2-epoxypropyl)-, calcium salt (1:1), (1R,2S)-(-)- (8CI), Phosphonic acid, (3-methyloxiranyl)-, calcium salt (1:1), (2R-cis)-, Phosphonic acid, [(2R,3S)-3-methyloxiranyl]-, calcium salt (1:1) (9CI), Calcium fosfomycin, Calcium phosphomycin, Calcium phosphonomycin, Fosfomycin calcium, Fosfomycin calcium salt, Fosfomycin calcium salt (1:1), Fosmicin, Levo-phosphonomycin calcium salt, Phosphonomycin calcium salt
IUPAC navn calcium; [(2R,3S)-3-methyloxiran-2-yl]-dioxido-oxo-λ^{5}-fosfan
SMIL [Ca+2].C[C@@H]1O[C@@H]1P(=O)([O-])[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfomycin calcium
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H7O4P.Ca/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);/q;+2/p-2/t2-,3+;/m0./s1
Formel vægt 175.9551
Procent renhed >95%