Få mere at vide
Fosfomycin Calcium Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17934396
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17934396 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17934396 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3457.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fosfomycin Calcium Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfomycin Calcium Monohydrate
CAS 26469-67-0
Analyt- eller komponentnavne Fosfomycin Calcium Monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C3 H5 O4 P . Ca . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fosfomycin calcium, Calcium (2R,3S)-(3-methyloxiran-2-yl)phosphonate monohydrate
InChI formel InChI=1S/C3H7O4P.Ca.H2O/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;1H2/q;+2;/p-2/t2-,3+;;/m0../s1
SMIL O.[Ca+2].C[C@@H]1O[C@@H]1P(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn calcium;[(2R,3S)-3-methyloxiran-2-yl]-dioxido-oxo-λ^{5}-phosphane;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 194.14
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.9657 g/mol