Få mere at vide
Fosfomycin Calcium Monohydrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30462222
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462222 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462222 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3457.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfomycin Calcium Monohydrate
CAS 26469-67-0
Analyt- eller komponentnavne Fosfomycin Calcium Monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C3 H5 O4 P . Ca . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Fosfomycin calcium, Calcium (2R,3S)-(3-methyloxiran-2-yl)phosphonate monohydrate
InChI formel InChI=1S/C3H7O4P.Ca.H2O/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;1H2/q;+2;/p-2/t2-,3+;;/m0../s1
Løsningstype Neat
SMIL O.[Ca+2].C[C@@H]1O[C@@H]1P(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn calcium;[(2R,3S)-3-methyloxiran-2-yl]-dioxido-oxo-λ^{5}-phosphane;hydrate
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 194.14
Mængde 10 mg
Formel vægt 193.9657 g/mol